Merck
180696
Sigma-Aldrich
ジメチル2-オキソプロピルホスホナート
95%
別名:
アセトニルリン酸ジメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2P(O)(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
166.11
Beilstein:
1766218
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
76-79 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phosphonate
SMILES記法
COP(=O)(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
InChI Key
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドのワンポットアルキニル化反応でトシルアジドとともに用いられる試薬です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180696-1G:
180696-BULK:
180696-VAR:
180696-25G:
180696-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 753-753 (2006)
Synthesis, 59-59 (2004)
B Resul et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(2), 243-248 (1993-01-22)
A series of phenyl-substituted analogues of prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha) were prepared and evaluated for ocular hypotensive effect and side effects in different animal models. In addition, the activity of the analogues on FP receptors was studied in vitro.