Merck
D206555
Sigma-Aldrich
ジフェニルホスホリルクロリド
99%
別名:
ジフェニル クロロホスファート, ジフェニルホスホロクロリダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)2POCl
CAS番号:
分子量:
268.63
Beilstein:
654130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
密度
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セリンおよびピラノ-スを保護するのに用いるりん酸化試薬です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D206555-BULK:
D206555-25G:
D206555-VAR:
D206555-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
資料
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。