Merck
344249
Sigma-Aldrich
ジフェニルホスホリルクロリド
96%
別名:
ジフェニル クロロホスファート, ジフェニルホスホロクロリダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)2POCl
CAS番号:
分子量:
268.63
Beilstein:
654130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
密度
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diphenyl phosphoryl chloride is a diaryl phosphoryl derivative. It is formed during the preparation of monophenyl phosphoryl chloride via reaction of phenol and phosphorus oxychloride.
アプリケーション
Diphenyl phosphoryl chloride may be used:
  • in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate
  • as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids
  • in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344249-100G:
344249-500G:
344249-BULK:
344249-VAR:
344249-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
219. Deoxy-sugars. Part XV. D-Galactose-3 and-6 phosphoric acids and their 2-deoxy-analogues.
Foster AB, et al.
Journal of the Chemical Society, 980-987 (1951)
Dialkyl (aryl) phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates.
Sharma CS and Nagar PN.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(9), 1793-1798 (2004)
Synthesis of Disodium Phenyl Phosphate.
Freeman HF and Colver CW.
Journal of the American Chemical Society, 60(4), 750-751 (1938)
Y Furuichi et al.
The Journal of biological chemistry, 251(16), 5043-5053 (1976-08-25)
Blocked and methylated 5' termini of reovirus mRNA are formed by viral cores at an early stage of transcription. Cores incubated in a complete transcription reaction mixture for 30 s, or in a mixture lacking UTP and ATP for a