蒸気密度
8.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 140 °C)
形状
liquid
不純物
≤15% phenol
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
InChI Key
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- エステルベースオイルの熱酸化安定性のための添加剤として使用されるN-ベンジルアリールアミドおよびジ-フェニルα-アミノメタンホスホネート誘導体の合成
- ワンポット3成分Kabachnik-Fields反応
- 可視光が媒介するアミンの酸化的ホスホニル化
- ハロケトンとの改良型不斉Pudovik付加
- 天然型α-アミノ酸とのタンデム脱炭酸カップリング
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
348.8 °F - closed cup
引火点(℃)
176 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D210803-500G:
D210803-100G:
D210803-5G:
D210803-VAR:
D210803-1KG:
D210803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)