Merck
D36550
Sigma-Aldrich
ジベンジル ホスファート
99%
別名:
DBzP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2P(O)(OH)
CAS番号:
分子量:
278.24
Beilstein:
2055755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
78-80 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
InChI Key
HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸ジベンジル(DBzB)は以下の用途に用いられています。
  • N-キノリルベンズアミドと1級および2級ヨウ化アルキルによるオルト位選択的C-Hアルキル化の促進
  • ジヒドロキシアセトンリン酸(DHAP)を合成する際のベンジルグリシドールなどのエポキシドの開環反応
  • 立体特異的な1,2-transグリコシルリン酸を合成する際の反応体として
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D36550-25G:
D36550-VAR:
D36550-5G:
D36550-1G:
D36550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biosynthetic studies on the ?-glucosidase inhibitor acarbose: the chemical synthesis of dTDP-4-amino-4, 6-dideoxy-?-d-glucose.
Bowers SG, et al.
Carbohydrate Research, 337(4), 297-304 (2002)
Pd-Catalyzed Monoselective ortho-C-H Alkylation of N-Quinolyl Benzamides: Evidence for Stereoretentive Coupling of Secondary Alkyl Iodides.
Zhang SY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(1), 531-539 (2014)
An approach towards the synthesis of 1, 2-trans glycosyl phosphates via iodonium ion assisted activation of thioglycosides.
Veeneman GH, et al.
Tetrahedron Letters, 32(43), 6175-6178 (1991)
Lewis acid mediated regioselective ring opening of benzylglycidol with dibenzyl phosphate: short and attractive synthesis of dihydroxyacetone phosphate.
Meyer O, et al.
Organic Letters, 8(19), 4347-4350 (2006)
Syntheses of glycosyl phosphates by phase transfer catalysis.
Roy R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 69(9), 1462-1467 (1991)