Merck
226734
Sigma-Aldrich
五臭化リン
95%
別名:
ペンタブロモホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PBr5
CAS番号:
分子量:
430.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
SMILES記法
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
InChI Key
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
五臭化リン(PBr5)は、アルコールを臭化物に変換するために一般的に使用される臭素化剤、およびケトンの二臭素化です。PBr5は、リン化インジウム(InP)ナノワイヤの調製におけるリン源としても使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
226734-25G:
226734-BULK:
226734-VAR:
226734-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus(V) Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2008)
Synthesis, characterization and photoconductivity of highly crystalline InP nanowires prepared from solid hydrogen phosphide.
Lim T H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(27), 4852-4856 (2009)
Identification of potential off-target toxicity liabilities of catechol-O-methyltransferase inhibitors by differential competition capture compound mass spectrometry.
von Kleist L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(10), 4664-4675 (2016)
Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization.
Li Q F, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(15), 3195-3201 (2016)