Merck
C8011
Sigma-Aldrich
ケリダム酸 水和物
≥95%, powder
別名:
1,4-ジヒドロ-4-オキソ-2,6-ピリジンジカルボン酸 水和物, 4-ヒドロキシピリジン-2,6-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
183.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
476229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
brown
mp
267 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES記法
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChI Key
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chelidamic acid hydrate has been used in eluent solution as a complexing additive in high-performance chelation ion chromatography (HPCIC) for speciation of iron. It has also been used as an organic ligand for the polyoxometalate (POM)-based lanthanoid hybrid compounds.
生物化学的/生理学的作用
Chelidamic acid (CDA), a hydroxylated derivative of 2,6-pyridine-dicarboxylic acid (DPA), is a trianionic chelating agent.
グルタミン酸デカルボキシラーゼのインヒビターとして試験された「コンホメーション制限型グルタミン酸類縁体」の中で、最も強力なものの一つです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8011-VAR:
C8011-100G:
C8011-5G:
C8011-500G:
C8011-25G:
C8011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Construction of a dinuclear cluster containing La (?) and 4-hydroxypyridine-2, 6-dicarboxylic acid to modify Keggin-type polyoxometalate
Taghipour F and Mirzaei M
Journal of Molecular Structure null
Chelidamic acid monohydrate: the proton complex of a multidentate ligand
Hall et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 56 (Pt 4), 448-450 (2000-05-18)
Maryam Samaniyan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(5), 1895-1900 (2021-01-22)
A novel inorganic-organic hybrid, {Na[Tb(L)(H2O)4]3(SiW12O40)}·4H2O, in which L = 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid (chelidamic acid), was prepared and characterized by elemental analyses, Fourier transform infrared spectroscopy, and single-crystal X-ray diffraction. It consists of a trinuclear terbium cluster bonded to a Keggin-type polyoxotungstate.
Chelidamic acid as a new eluent for the determination of Fe (II) and Fe (III) species and other metals by high performance chelation ion chromatography
Dias J, et al.
Chromatographia null
[Use of the radial hemolysis reaction for titrating antirabies sera].
G N Zgurskaia et al.
Voprosy virusologii, 29(3), 360-361 (1984-05-01)