Merck
90383
Supelco
クロロトリエチルシラン
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
別名:
TESCl, トリエチルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiCl
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
1732860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chlorotriethylsilane may be used as a silylating reagent for the preparation of trisilyl ethers from alcohols in the presence of a base such as imidazole, pyridine or 4-(dimethylamino)pyridine. It is found to be more reactive when used with pyridine as a solvent.
アプリケーション
Chlorotriethylsilane may be used as a derivatizing reagent for the determination of fluoride, in toothpaste samples using headspace solid-phase microextraction and gas chromatography–flame ionization detection.
その他情報
Silylating agent with some advantage over the trimethylsilylating agents for synthetic and analytical applications
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4 (2014)
W.C. Still et al.
Journal of the American Chemical Society, 99, 948-948 (1977)
Determination of fluoride in toothpaste using headspace solid-phase microextraction and gas chromatography?flame ionization detection
Wejnerowska G, et al.
Journal of Chromatography A, 1150(1-2), 173-177 (2007)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
C.F. Poole et al.
Journal of Chromatographic Science, 17, 115-115 (1979)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs