安全性情報
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
別名:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
203.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
233-892-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
有効性
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
43 °C/11 hPa
転移温度
flash point 40 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
InChI Key
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体