product name
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L3
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
silica phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
1-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この新たなカラム技術に関する詳細についてはAscentis Expressホームページをご覧ください。
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
分析カラム
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
プロトコル
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)