テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phaes Extraction)
sample: rat plasma was spiled directly from stock standard to a level of 400 ng/mL
SPE tube/cartridge: HybridSPE-Phospholipid 96-Well Plate, 50 mg/2 mL (575656-U)
sample addition: apply 100 μL of plasma to plate, followed by 300 μL of 1% formic acid acetonitrile. Agitate via vortex for 4 min
elution: place on vacuum manifold and apply 10" Hg vacuum for 4 minutes. Collect filtrate and analyze directly.
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (5:95, A:B, pH 7.0 with formic acid)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1305 psi (90 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), full scan, m/z 100-1000
injection: 0.5 μL
sample: plasma extract, analyte concentration of final sample work-up is equivalent to 100 ng/mL
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
付属品
分析カラム
標準
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)