Merck
575656-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, bed wt., 50 mg, pk of 1
別名:
HybridSPE(リン脂質およびタンパク質の除去)96 ウェルプレート、50 mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NB.21
product name
HybridSPE®-Phospholipid, 96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 1
品質水準
製品種目
HybridSPE®
形状
solid
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 1
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
2 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HybridSPE-Phospholipid(HybridSPE-PL)テクノロジーは、LC-MS分析やLC-MS/MS分析を行う前に、生物の血漿や血清から内因性タンパク質やリン脂質の干渉の総レベルを除去するために設計された、簡便かつ一般的な試料調製用プラットフォームです。酸性アセトニトリルを添加、混合によって、最初に生物の血漿や血清がタンパク質沈殿にかけられます。沈殿したタンパク質を遠心分離によって除去し、得られた上清をHybridSPE 96-ウェルプレート上に載せるか、特に内因性の試料中リン脂質の除去を目的とするケミカルフィルターとして機能するカートリッジに入れます。リン脂質の保持機序は、HybridSPE-Phospholipid固定相に機能的に結合した固有のジルコニアイオンと、あらゆるリン脂質と整合するリン酸基部分の間に発生する、極めて選択性の高いルイス酸と塩基の相互作用に基づくものです。得られた溶離液は、直ちにLC-MS分析かLC-MS-MS分析にかけることができます。
短い混合/攪拌手順の後、真空にします。96-ウェルプレートとウルトラカートリッジバージョンには、一連の低多孔率疎水性フィルター/フリットがあるため、充填層フィルター/フリットアセンブリーがデプスフィルターとして機能し、抽出プロセス中にリン脂質と沈殿したタンパク質を同時に除去するのが容易になります。標準的なHybridSPE-Phospholipidカートリッジは、「オフライン」の沈殿法を必要とします。
アプリケーション
  • 酸性抽出、ジルコニアコーティングシリカクリーンアップ、液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を使用して、魚の血漿および全身組織サンプル中の 65 種類の医薬品と 7 種類のパーソナルケア製品を迅速に分析:この研究では、クロマトグラフィーと質量分析の先進的な応用について考察しており、特に生体マトリックスの迅速分析では、HybridSPE®-Phospholipid のような技術をサンプル調製に使用できる可能性について言及しています(Tanoue et al., 2020)。
  • ブタおよびブローラー鶏の生体マトリックスにおける、第 I 相および第 II 相の主要バイオマーカー代謝物をはじめとする 24 種類のマイコトキシンを測定するためのマルチ LC-MS/MS および LC-HRMS 法:サンプルクリーンアップに HybridSPE®-Phospholipid 技術を導入した LC-MS/MS が、複雑な生体サンプル中のマイコトキシンの高感度かつ正確な検出をどの程度促進するかを示しています(Lauwers et al., 2019)。
  • 唾液中の薬物乱用スクリーニングのためのイオン・トラップ質量分析計(Toxytyper)付き Toxtyper 液体クロマトグラフィーの評価:生体分析サンプルのクリーンアップに HybridSPE®-Phospholipid を統合可能な特定の LC-MS/MS 手法の有用性を検証し、薬物スクリーニングの精度を向上させています(Plecko et al., 2018)。
  • 銅(II)修飾シリカゲルカートリッジを用いた固相抽出による血漿サンプルからのリン脂質の効果的な除去:この研究は、クロマトグラフィーサンプルの純度と品質の向上に重点を置き、リン脂質除去のための HybridSPE®-Phospholipid 技術の使用と一致する可能性があります(Flieger et al., 2017)。
  • リン脂質除去およびオンライン乱流クロマトグラフィー精製後、液体クロマトグラフィー質量分析法による環境固相抽出物のペルフルオロアルキル酸の測定:HybridSPE®-Phospholipid を適用することで、効率的なリン脂質除去による環境サンプルの分析を改善できる、クロマトグラフィーと質量分析法の専門的な応用例を示しています(Mazzoni et al., 2016)。
特徴および利点
  • タンパク質沈殿という単純な方法と、目標とするリン脂質を除去することによるSPEの選択性を組み合わせる
  • リン脂質と沈殿したタンパク質を完全に除去することによって、イオン化抑制を低減
  • 2~3ステップの一般的手順
  • 方法の開発は最小限、もしくはまったく必要ありません
  • 96-ウェルプレートと1 mLカートリッジがあります
法的情報
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
575656-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A high-throughput method for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake
Ross, A.B., et al.
Analytical Biochemistry, 499, 1-7 (2016)
Pankaj K Kanaujia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6612-6620 (2011-08-25)
Selective extraction and enrichment of nerve agent degradation products has been achieved using zirconia based commercial solid-phase extraction cartridges. Target analytes were O-alkyl alkylphosphonic acids and alkylphosphonic acids, the environmental markers of nerve agents such as sarin, soman and VX.
Identification and elimination of ion suppression in the quantitative analysis of sirolimus in human blood by LC/ESI-MS/MS
Mano, N., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 879 (13-14), 968-974 (2011)
Investigation of endogenous blood plasma phospholipids, cholesterol and glycerides that contribute to matrix effects in bioanalysis by liquid chromatography/mass spectrometry
Ismaiel, O., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878 (31), 3303-3316 (2010)
Improved sensitivity of sedimentary phospholipid analysis resulting from a novel extract cleanup strategy
Zhu, Z., et al.
Organic Geochemistry, 65, 46-52 (2013)
資料
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
プロトコル
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
血漿試料からリン脂質を濃縮するシンプルな方法です。リン脂質の保持と沈殿させたタンパク質の除去のいずれにもHybridSPE™-PPT 96ウェルプレートを利用します。
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす