テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with omeprazole, phenacetin and metabolites at 2 μg/mL
SPE well plate: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate, 15 mg/0.8 mL (575656-U)
sample addition: 100 μL plasma to each well, followed by 300 mL of 1% formic acid in acetonitrile
elution: apply vacuum
eluate post-treatment: eluate was collected, evaporated, and reconstituted in mobile phase.
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] water, 10 mM ammonium formate, pH 3.4; [B] methanol, 10 mM ammonium formate, pH 3.4; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z = 50-400
injection: 1 μL
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
clinical
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)