Merck
575650-U
Supelco
PlatePrep 96-ウェルバキュームマニホールド
Starter kit
別名:
96 ウェル SPE プレート真空スターターキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PlatePrepバキュ-ムマニホ-ルドは、トップが透明なアクリル製なので、SPE 96-ウェルプレ-トの処理中に流速を確認しやすくなっています。ベ-スはポリプロピレン製で化学薬品に対する耐久性が高く、また、遠隔操作式のバキュ-ムゲ-ジ/ブリ-ドバルブ1つで全ウェルの流量を制御します。
このコンパクトなバキュ-ムマニホ-ルドをDiscovery SPE 96-ウェルプレ-トと組み合わせることで、最大96サンプルを同時に処理できます。1バルブで制御できます。同時に処理できます。流量を均一にできることによりメソッド開発を容易に行え、煩雑さを軽減できます。再現性を改善できます。使用しなかったウェルはカバ-をしておけば後日使用することができます。
96-Well SPEテクノロジ-を初めてご使用になる方のために、PlatePrep 96-Well スタ-タ-キット(製品番号 575650-U)もご用意しています。スタ-タ-キットには、PlatePrepバキュ-ムマニホ-ルドのほか、96-Well SPEに必要な主要付属品のサンプルセットが含まれています。
構成
スタ-タ-キットには以下の製品が含まれます。
  • PlatePrepバキュ-ムマニホ-ルド 1個
  • 96スクエア型ウェル捕集用プレ-ト(2 ml、ポリプロピレン製) 1個
  • ディスポ-ザブルリザ-バ-/廃液トレイ(PVC製) 2個
  • 96スクエア型ウェルキャップマット(針刺し可能) 1枚
  • 試薬リザ-バ- 5個
  • クラスタ-チュ-ブラック 1個
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthew J Dominguez et al.
Protein expression and purification, 152, 84-91 (2018-07-25)
Protein purification is essential in the study of protein structure and function, and the development of novel therapeutics. Many studies require purifying multiple proteins at once, increasing the demand for improved purification methods. We hypothesized that multiple chromatography columns could
資料
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
プロトコル
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.