Merck
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
別名:
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ウェル容積
1 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.