Merck
575655-U
Supelco
96-ウェル貫通キャップマット
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
包装
pk of 50
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.