テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample/matrix: Rat plasma stabilized with K2EDTA was acquired from Lampire Biological Laboratories, (Pipersville PA). (Plasma was spiked directly from stock standard to a level of 100 ng/mL in 3:1 (plasma:1% formic acid acetonitrile).)
SPE tube/cartridge: Pk1 50 mg/96-Well HybridSPE-Phospholipid Plate (575656-U)
condition: Apply 100 μL of plasma to plate, followed by 300 μL of 1% formic acid acetonitrile. Agitate via vortex for 4 min.
elution: Place on vacuum manifold and apply 10” Hg vacuum for 4 minutes. Collect filtrate and analyze directly.
column: CHIROBIOTIC V,10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11022AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid water; [B] acetonitrile, (75:25, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI+, 100-1000 m/z
injection: 2 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)