製品名
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
物質
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
HybridSPE®
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
短い混合/攪拌手順の後、真空にします。96-ウェルプレートとウルトラカートリッジバージョンには、一連の低多孔率疎水性フィルター/フリットがあるため、充填層フィルター/フリットアセンブリーがデプスフィルターとして機能し、抽出プロセス中にリン脂質と沈殿したタンパク質を同時に除去するのが容易になります。標準的なHybridSPE-Phospholipidカートリッジは、「オフライン」の沈殿法を必要とします。
アプリケーション
- 酸性抽出、ジルコニアコーティングシリカクリーンアップ、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法を用いた魚の血漿および全身組織サンプル中の 65 種類の医薬品と 7 種類のパーソナルケア製品の迅速な分析。:この研究では、生物学的マトリックス中のさまざまな物質の分析における効率的なクリーンアップのために HybridSPE-Phospholipid を組み込んだ方法を紹介し、環境毒物学への応用を紹介しています(Tanoue et al., 2020)。
- 豚およびブロイラー鶏の生物学的マトリックス中の主要なフェーズ I および II バイオマーカー代謝物を含む 24 種類のマイコトキシンを判定するためのマルチ LC-MS/MS および LC-HRMS 法。:マルチ残留マイコトキシン分析における HybridSPE-Phospholipid の使用を実証し、複雑なサンプルマトリックスでの検出機能を強化します(Lauwers et al., 2019)。
- リン脂質除去およびオンライン乱流クロマトグラフィー精製後の環境固体抽出物中のペルフルオロアルキル酸の液体クロマトグラフィー質量分析による測定。:環境サンプルから干渉物質を除去する際の HybridSPE-Phospholipid の有効性を調査し、ペルフルオロアルキル物質の正確な分析を支援します(Mazzoni et al., 2016)。
- 動物の血漿、肺組織、肺上皮内層液中のガミスロマイシンの定量測定のための液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法の開発と検証。:HybridSPE-Phospholipid の獣医学における抗生物質の定量への適応性を説明し、治療モニタリングの精度を確保しています(De Baere et al., 2015)。
特徴および利点
- タンパク質沈殿という単純な方法と、目標とするリン脂質を除去することによるSPEの選択性を組み合わせる
- リン脂質と沈殿したタンパク質を完全に除去することによって、イオン化抑制を低減
- 2~3ステップの一般的手順
- 方法の開発は最小限、もしくはまったく必要ありません
- 96-ウェルプレートと1 mLカートリッジがあります
WGK
WGK 3
Jan Code
55267-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
プロトコル
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
血漿試料からリン脂質を濃縮するシンプルな方法です。リン脂質の保持と沈殿させたタンパク質の除去のいずれにもHybridSPE™-PPT 96ウェルプレートを利用します。