安全性情報
52797-U
Supelco
HybridSPE®-PL solid phase extraction (SPE) Cartridge
Bed wt. 100 mg, volume 3 mL, pk of 54 ×
別名:
HybridSPE®-Phospholipid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
HybridSPE®-Phospholipid, Bed wt. 100 mg, volume 3 mL, pk of 54 ×
物質
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
品質水準
詳細
Cartridge
組成
Bed wt., 100 mg
包装
pk of 54 ×
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HybridSPE-Phospholipid(HybridSPE-PL)テクノロジーは、LC-MS分析やLC-MS/MS分析を行う前に、生物の血漿や血清から内因性タンパク質やリン脂質の干渉の総レベルを除去するために設計された、簡便かつ一般的な試料調製用プラットフォームです。酸性アセトニトリルを添加、混合によって、最初に生物の血漿や血清がタンパク質沈殿にかけられます。沈殿したタンパク質を遠心分離によって除去し、得られた上清をHybridSPE 96-ウェルプレート上に載せるか、特に内因性の試料中リン脂質の除去を目的とするケミカルフィルターとして機能するカートリッジに入れます。リン脂質の保持機序は、HybridSPE-Phospholipid固定相に機能的に結合した固有のジルコニアイオンと、あらゆるリン脂質と整合するリン酸基部分の間に発生する、極めて選択性の高いルイス酸と塩基の相互作用に基づくものです。得られた溶離液は、直ちにLC-MS分析かLC-MS-MS分析にかけることができます。
短い混合/攪拌手順の後、真空にします。96-ウェルプレートとウルトラカートリッジバージョンには、一連の低多孔率疎水性フィルター/フリットがあるため、充填層フィルター/フリットアセンブリーがデプスフィルターとして機能し、抽出プロセス中にリン脂質と沈殿したタンパク質を同時に除去するのが容易になります。標準的なHybridSPE-Phospholipidカートリッジは、「オフライン」の沈殿法を必要とします。
特徴および利点
  • タンパク質沈殿という単純な方法と、目標とするリン脂質を除去することによるSPEの選択性を組み合わせる
  • リン脂質と沈殿したタンパク質を完全に除去することによって、イオン化抑制を低減
  • 2~3ステップの一般的手順
  • 方法の開発は最小限、もしくはまったく必要ありません
  • 96-ウェルプレートと1 mLカートリッジがあります
法的情報
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52797-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)