グレード
for GC derivatization
品質水準
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.380
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
- Suitable for the silylation of testosterone.
特徴および利点
- Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
- This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
包装
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50992-25ML-F:4548173942834
50992-5ML-F:4548173942841
50992-BULK-F:
50992-1ML-F-KC:
50992-1ML-F:
50992-VAR-F:
50992-10X1ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs