Merck
252387
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロプロピオン酸無水物
99%
別名:
PFPA, パーフルオロプロピオン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CF2CO)2O
CAS番号:
分子量:
310.05
Beilstein:
1806446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI Key
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペンタフルオロプロピオン酸無水物は以下の用途で使用されました:
  • 脳脊髄液中の生物学的に重要な一部の酸の定量で必要とされるフェノール酸のハロゲン化誘導体の調製
  • GC多重イオン検出による未処理ラット脳からの内在性アミンとしての1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリンと1-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリンの検出における誘導体化試薬として
  • ガス液クロマトグラフィーによるラット線条体におけるドーパミンの主な代謝産物の同時測定
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
252387-VAR:
252387-BULK:
252387-25G:
252387-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derivatization and gas chromatographic determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid.
E Watson et al.
Analytical biochemistry, 59(2), 441-451 (1974-06-01)
M Kohno et al.
Biochemical and biophysical research communications, 140(1), 448-454 (1986-10-15)
This is the first report to identify 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain. The detection was performed by coupled gas chromatography - multiple ion detection, using heptafluorobutyric anhydride and pentafluoropropionic anhydride as derivatizing reagents. These amines
Simultaneous determination of 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and homovanillic acid in milligram amounts of rat striatal tissue by gas-liquid chromatography.
E Watson et al.
Life sciences, 15(12), 2167-2178 (1974-12-15)
Y S Oh-Shin et al.
Journal of chromatography. A, 769(2), 285-291 (1997-05-09)
A rapid and simple gas chromatographic method for the simultaneous determination of malathion, parathion, fenitrothion, diazinon and carbaryl in drinking water is presented. A fused-silica SE-54 column was used for the separation of the insecticides and was split into two
E Ballesteros et al.
Analytical chemistry, 65(13), 1773-1778 (1993-07-01)
A new analytical method that combines on-line derivatization-extraction and gas-liquid chromatography for the determination of N-methylcarbamates is reported. The hydrolysis products of N-methylcarbamates (phenols) are derivatized and extracted in a continuous fashion using pentafluoropropionic anhydride (derivatizing reagent) in n-hexane as