Merck
77292
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロプロピオン酸無水物
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
PFPA, パーフルオロプロピオン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CF2CO)2O
CAS番号:
分子量:
310.05
Beilstein:
1806446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI Key
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PFPA acylates amines, amino acids and other compounds. PFPA derivatives are highly volatile; used in GC separation
Pentafluoropropionic anhydride can be used to synthesize lithium 4,5-dicyano-2-(pentafluoroethyl)imidazole, a novel imidazole-derived salt with potential application as an electrolyte in lithium-ion batteries. It can also be used to prepare 1.3- bis(pentafluoropropionyl)azulene.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
77292-VAR:
77292-25ML:
77292-5ML:
77292-INTR:
77292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries.
Niedzicki L, et al.
Electrochimica Acta, 55(4), 1450-1454 (2010)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
Simple syntheses of 1, 3-bis (perfluoroacyl) azulenes and 1, 3-azulenedicarboxylic acid.
Mathias L J and Overberger C G
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1701-1703 (1980)
Chemical Derivatization in Gas Chromatography.
J. Drozd et al.
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
J. Drozd
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)