グレード
for GC derivatization
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI Key
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
79271-1ML-KC:
79271-BULK:
79271-10X1ML:
79271-5ML:
79271-VAR:
79271-1ML:
Silyl methallylsulfinates: efficient and powerful agents for the chemoselective silylation of alcohols, polyols, phenols and carboxylic acids.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1297-1299 (2005)