Merck
21822-U
Supelco
熱脱離用エンプティチューブ
greener alternative
stainless steel (includes screens), O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
別名:
空のステンレス熱脱着チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
熱脱離用エンプティチューブ, stainless steel TD tube (includes screens), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube (includes screens)
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
熱脱着用の空チューブは、サンプルを識別するためのエッチングされた固有番号で特徴づけられています。高品質の吸着剤を詰め、あらかじめ条件を設定してTDS3保管容器に密封されます。
アプリケーション
  • 生体揮発性有機化合物の収集における分析対象物の損失に関する吸着チューブサンプラーの性能テスト:この研究では、生体揮発性有機化合物(VOC)の収集に使用した場合の熱脱着用空チューブの効率を調査しています。この研究では、分析物の損失を最小限に抑える上での重要な役割を強調し、環境のサンプリングと分析におけるチューブ′の重要性を強調しています。また、環境モニタリングと分析化学のさまざまな用途にも触れ、実験室環境での正確なデータ収集と整合性の確保における有用性を示しています(Ullah & Kim, 2015)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9