Merck
57171
Supelco
ENVI-18 DSK SPEディスク
diam. 47 mm, pk of 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
製品種目
ENVI
包装
pk of 24
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
直径
47 mm
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(飲用水)
  • ENVI-18およびENVI-8の充填ベッド型SPE吸着剤に相当するSPEメンブランです。
  • 多孔性ガラス繊維メンブランに、C18またはC8で修飾されたシリカ粒子が埋め込まれています。
  • 飲用水サンプルから有機汚染物質を抽出する場合に、PTFEディスクよりも高流速が得られる上、目詰まりしにくいことが特徴です。
  • 代表的なアプリケ-ションとしては、多管芳香族炭化水素(PAH)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、フタル酸類、半揮発性有機化合物、パラコ-トおよびジクワット、農薬、除草剤などの抽出があります。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE