Merck
20411
Supelco
グラスウール
Silanized, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41121800
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
包装
pkg of 50 g
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラスウールは短いガラス繊維でできており、不燃性です。船舶、自動車、空調ダクト、給水パイプの断熱材として広く考えられています。さらにコンサートホール、スタジオ、映画館の吸音材としても使用されます。何よりも、ヒトに対する発癌性がありません。
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
アプリケーション
シラン処理したグラスウールを充填したガスクロマトグラフィーカラムは、食用油からの揮発性物質を測定及び収集する実験に使用することができます。
その他情報
シラン化された汎用品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 339-344 (1984)
Shayla Salzman et al.
Science advances, 6(24), eaay6169-eaay6169 (2020-06-26)
Most cycads engage in brood-site pollination mutualisms, yet the mechanism by which the Cycadales entice pollination services from diverse insect mutualists remains unknown. Here, we characterize a push-pull pollination mechanism between a New World cycad and its weevil pollinators that
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use