Merck
20409
Supelco
グラスウール
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 10 g
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラスウールは短いガラス繊維でできており本来不燃性です。船舶、自動車、空調用ダクトおよび給水パイプにおいて断熱材と考えられています。さらにまた、コンサートホール、スタジオおよび映画館では吸音材としても用いられています。上記のいずれもヒトに発癌性はありません。
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
アプリケーション
シラン処理したグラスウールを充填したガスクロマトグラフィーカラムは、食用油からの揮発性物質を測定及び収集する実験に使用することができます。
その他情報
有機塩素化合物および/または有機リン化合物殺虫剤などの活性な検体を含む用途向けの殺虫グレード(シラン化品)
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)