Merck
11982
Supelco
Tenax®多孔質ポリマー吸着剤
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
製品名
Tenax®多孔質ポリマー吸着剤, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
認証
suitable for EPA 601
品質水準
フォーム
solid
包装
bottle of 10 g
パラメーター
350 °C temp. limit
表面積
~35 m2/g
Matrix
Tenax TA
粒径
60-80 mesh
密度
~0.25 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジフェニル-p-フェニレンオキシドをベースとするテナックス多孔質ポリマーは、空気回収およびパージトラップ用途の両方で吸着剤として広く使用されています。そのユニークな構造により、他の多孔質ポリマーと比較して、代替可能であり望ましい吸着/脱着特性が得られます。
弊社の吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご確認ください。
アプリケーション
Tenax®多孔質ポリマー吸着剤を以下の吸着サンプリングに使用することができます。
  • 短経路熱脱着(SPTD)およびガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による定量前の種々の微環境における揮発性有機化合物(VOC)。
  • TDに続いてGC分析を行う前のC7-C26空気サンプル中の炭化水素およびVOCの職場空気サンプル
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11982:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28281-U
Tenax® TA
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 35-60 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
30131-U
Tenax® TA
Tenax® GR glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28282-U
Tenax® GR
Tenax® GR 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29742-U
Tenax® GR
Supelco
Supelco
20287
Carbotrap®
Fire Investigation.
Daeid NN, et al.
Science, 142-143 (2004)
Stability of workroom air volatile organic compounds on solid adsorbents for thermal desorption gas chromatography.
Volden J, et al.
Analytica Chimica Acta, 530(2), 263-271 (2005)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LM and De Gelder LSP.
Technology & Engineering, 625-626 (2007)
Adsorbent materials commonly used in air analysis for adsorptive enrichment and thermal desorption of volatile organic compounds.
Dettmer K and Engewald W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(6), 490-500 (2002)
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.