Merck
12168-U
Supelco
SupelpakTA
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100g
別名:
Tenax®多孔質ポリマー吸着剤, ストップコック(3 ウェイ)、ルアーロック、ポリカーボネート/アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
SupelpakTA, matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
認証
suitable for EPA 601
品質水準
形状
solid
包装
bottle of 100 g
パラメーター
350 °C temp. range
表面積
~35 m2/g
マトリックス
Tenax TA (refined)
粒径
60-80 mesh
かさ密度
~0.25 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジフェニル-p-フェニレンオキシドをベースとするテナックス多孔質ポリマーは、空気回収およびパージトラップ用途の両方で吸着剤として広く使用されています。そのユニークな構造により、他の多孔質ポリマーと比較して、代替可能であり望ましい吸着/脱着特性が得られます。
弊社の吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご確認ください。
アプリケーション
  • VOC サンプリングの最適化: Tenax® 多孔質ポリマー吸着剤に関する研究では、乾燥空気と湿潤空気の両方で非常に揮発性の高い有機化合物(VOC)をサンプリングする効果が実証されており、環境試験に不可欠です。この研究では、熱脱着ガスクロマトグラフィー質量分析法を使用して回収率を決定する方法について概説し、ppb 未満のレベルで高精度の分析を実現する Tenax® ′の役割を強調しています(Richter et al., 2020)。
  • 強化されたガスクロマトグラフィー性能: 生体揮発性有機化合物の熱脱着ガスクロマトグラフィー質量分析法における Tenax® と別の一般的な吸着剤材料の比較分析により、Tenax®′ の優れた性能が強調されています。この研究では、その高い表面積と化学的安定性が強調されており、医薬品や環境用途の複雑なサンプルマトリックスに最適であることが示されています(Marcillo et al., 2017)。
脚注
本物質は精製(スクリーニング)の後、再パッケージします。
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12168-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Tenax® GR glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28282-U
Tenax® GR
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA
Tenax® TA 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29748-U
Tenax® TA
Tenax® TA O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
30133-U
Tenax® TA
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.