安全性情報
20273
Supelco
Carbopack吸着剤
matrix Carbopack B, 60-80 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品種目
Carbopack
品質水準
形状
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~100 m2/g
マトリックス
Carbopack B
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
密度
~0.38 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラファイトカーボンブラック(GCB)は、非多孔性のものと多孔性のものがあります。グラファイト化工程によって、高純度で吸着・脱離(必要に応じて)特性の優れた表面が得られます。表面の相互作用は(ロンドン)拡散力にのみ依存します。これらの粒子は:
  • 顆粒状
  • 砕けやすい
  • C3-C20+ n-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境で使用可)
一般的にGCB吸着剤の吸着強度はカーボンモレキュラーシーブ(CMS)と比較して弱く、球状グラファイト化ポリマーカーボン(SGPC)と同程度です。弊社のCarbopack製品はGCB吸着剤です。
  • 粒子は40メッシュ以下
  • チャネリングを避けるには40/60メッシュをお使いください(20/40メッシュのCarbotrap®吸着剤で認められた場合)。
  • その他の用途にはメッシュの細かいもの(60/80、80/100など)をお使いください。
  • 圧力損失を調節できる用途であれば、利用可能な最小の粒径をお使いください。
弊社特製のカーボン吸着剤のさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
法的情報
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
20273-VAR:
20273-BULK:
20273:4548173929187
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Simple and rapid gas-liquid-solid chromatographic analysis of trace concentrations of acetaldehyde in urban air.
Yasuyuki H.
Journal of Chromatography A, 137 (2), 455-460 (1977)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
S A Heberle et al.
Analytical chemistry, 72(4), 840-845 (2000-03-04)
This paper describes a procedure for simultaneous enrichment, separation, and quantification of acetanilide herbicides and their major ionic oxanilic acid (OXA) and ethanesulfonic acid (ESA) metabolites in groundwater and surface water using Carbopack B as a solid-phase extraction (SPE) material.
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the
Pasquale Avino et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(10), 3561-3571 (2011-05-10)
This paper investigates the performance of some adsorbents, Carbopack B, Tenax-GC, and XAD-2, in a SPE and GC analytical method for sampling and determining some persistent organic pollutants such as benzene, toluene, o-, m-, and p-xylenes, naphthalene, anthracene, fluorene, fluoranthene
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.