安全性情報
13028-U
Supelco
カーボンモレキュラーシーブキット
matrix CMS/SGPC Kit I
別名:
カーボン吸着剤サンプラーキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.54
製品種目
Carbosieve
Carboxen®
Graphsphere
品質水準
形状
solid
包装
kit of 8 bottles
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
CMS/SGPC Kit I
Carbon Molecular Sieve (CMS) and Spherical Graphitized Polymer Carbon (SGPC) adsorbents
マトリックス活性基
carbon
粒径
(various mesh)
アプリケーション
sample preparation
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多くの場合、適切な吸着剤や吸着剤の組み合わせを選択することは困難です。適切な吸着剤を選択する目標は、特定の用途で特有の検体、または検体グループを保持できる1つ以上の吸着剤を選ぶことです。ただし、同様に重要な点は、脱離過程で検体を吸着剤から放出できなければならないことです。方式開発者が吸着剤に基づいて用途や製品を設計する場合、弊社の炭素吸着剤サンプラーキットの1つを使用すると弊社の専用炭素吸着剤のいくつか(Carbotrap®、Carbopack、Carboxen®、および/またはCarbosieve)を評価するためのコスト効率に優れた方法を得ることができます。弊社の広範な特製炭素材料をカバーする、3種類の便利なキットが用意されています。
弊社の炭素吸着剤の詳細は、sigma-aldrich.com/carbonをご覧ください。
その他情報
お客様には、本キットを1暦年に2つまでご購入いただけます。
脚注
キットには5 gずつ入っています
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 20/45 Carboxen® 569 5 g
  • 60/80 Carboxen 1000 5 g
  • 80/120 Carboxen 1012 5 g
  • 60/80 Carboxen 1018 5 g
  • 60/80 Carboxen 1021 5 g
  • 60/80 Carbosieve G 5 g
  • 60/80 Carbosieve S-III 5 g
  • 60/80 Graphsphere 2016 5 g
すべて表示 (8)
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Carbon molecular sieve gas separation membranes-I. Preparation and characterization based on polyimide precursors
Jones, Cheryl W., and William J. Koros
Carbon, 32, 1419-1425 (1994)
Carbon molecular sieve
Kaiser, R
Chromatographia, 3, 38-40 (1970)
Yukio Kemmochi et al.
Journal of chromatography. A, 977(2), 155-161 (2002-11-29)
2,3,7,8-Substituted polychlorinated dibenzo-p-dioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/Fs) and non-ortho-substituted polychlorinated biphenyls (PCBs) account for almost all of the total toxic equivalents (TEQ) in environmental samples. Activated carbon columns are used to fractionate the samples for GC-MS analysis or bioassay. Micropore-free surface-activated carbon
M Concejero et al.
Journal of chromatography. A, 917(1-2), 227-237 (2001-06-14)
Feasibility of several sorbents, Amoco PX-21, Carbosphere, Carbopack B and C and 2-(1-pyrenyl) ethyldimethylsilylated silica gel (PYE), for the fractionation of polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans was investigated. Selection was based on their suitability for quantitative isolation of the
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.