安全性情報
13369-U
Supelco
カーボン吸着剤サンプラーキット
matrix CMS/SGPC Kit II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
製品種目
Carboxen®
Graphsphere
フォーム
powder
包装
kit of 9 bottles
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
CMS/SGPC Kit II
Carbon Molecular Sieve (CMS) and Spherical Graphitized Polymer Carbon (SGPC) adsorbents
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-45 mesh
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多くの場合、適切な吸着剤や吸着剤の組み合わせを選択することは困難です。適切な吸着剤を選択する目標は、特定の用途で特有の検体、または検体グループを保持できる1つ以上の吸着剤を選ぶことです。ただし、同様に重要な点は、脱離過程で検体を吸着剤から放出できなければならないことです。方式開発者が吸着剤に基づいて用途や製品を設計する場合、弊社の炭素吸着剤サンプラーキットの1つを使用すると弊社の専用炭素吸着剤のいくつか(Carbotrap®、Carbopack、Carboxen®、および/またはCarbosieve)を評価するためのコスト効率に優れた方法を得ることができます。弊社の広範な特製炭素材料をカバーする、3種類の便利なキットが用意されています。
弊社の炭素吸着剤の詳細は、sigma-aldrich.com/carbonをご覧ください。
その他情報
お客様には、本キットを1暦年に2つまでご購入いただけます。
脚注
Each bottle contains 5 g of a different material.
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 20/45 Carboxen® 563 5 g
  • 20/45 Carboxen 564 5 g
  • 20/45 Carboxen 569 5 g
  • 20/45 Carboxen 572 5 g
  • 20/45 Carboxen 1005 5 g
  • 20/45 Carboxen 1032 5 g
  • 20/45 Carboxen 1033 5 g
  • 20/45 Carboxen 1034 5 g
  • 20/45 Graphsphere 2017 5 g
すべて表示 (9)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.