認証
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
passive air sampling: suitable
マトリックス
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
RAD145:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
溶剤は塗料の3つの成分の1つです。顔料と結合剤を溶解する石油系化学物質です。
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Frequently Asked Questions - radiello® Products
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.