認証
EPA IP-5C
NIOSH 6700
NIOSH 7906
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
microporous PE impregnated with wet TEA
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling HF, NO2, and SO2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
RAD166:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.