包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
マトリックス
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Ozone (O3)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Monitoring of tropospheric ozone in the ambient air with passive samplers
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 383-387 (2011)
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 148(1), 1-9 (2007-01-30)
The 8-h ozone radial diffusive sampler was evaluated according to the CEN protocol for the validation of diffusive samplers. All the parameters regarding the sampler characteristics were found to be consistent with the requirements of this protocol apart from the
Surface ozone mixing ratio increase with altitude in a transect in the Catalan Pyrenees
Atmospheric Environment, 40 (38), 7308-7315 (2006)
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.