General description
Precast agarose gels are designed for high resolution separation of nucleic acids, producing sharp DNA bands with low background fluorescence. Precast gels are individually foil sealed in plastic trays and are supplied in a box of twenty.
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 20-well landscape style
Precast agarose gels are designed for high resolution separation of nucleic acids, producing sharp DNA bands with low background fluorescence. Precast gels are individually foil sealed in plastic trays and are supplied in a box of twenty.
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 20-well landscape style
アプリケーション
プレキャストアガロースゲルは分解能の高い核酸の分離ができ、バックグラウンド蛍光の少ないシャープなDNAおよびRNAバンドが得られます。プレキャストゲルはプラスチックトレイに入れて個別にホイル密封されており、器具や取り扱いによる汚染を避けることができます。ゲルはプラスチックトレイに入れたまま電気泳動にかけることができます。
TBE-アガロースゲルは、DNAの電気泳動で一般的に用いられる2種類の濃度(1%および4%)で提供されています。TBE-アガロースゲルには染色のため臭化エチジウム(0.5 μg/mL)が含まれています。TBE-アガロースゲルには8ウェル、20ウェル、24ウェルの3タイプが用意されています。分離範囲は1%ゲルで500~1000 bp、4%ゲルで8~1000 bpです。
MOPS-アガロースゲル(1.25%)には変性剤(例:ホルムアルデヒドやグリオキサール)を含まないため、total RNAやin vitro RNA転写産物の分析やノーザンブロッティングに使用できます。RNAの電気泳動は、通常、染色を妨げません。重要な二次構造が予測される場合、製品の添付文書に記載された方法でRNAを変性する必要があります。1.25% MOPSゲルの分離範囲は0.25~10 kbです。
TBE-アガロースゲルは、DNAの電気泳動で一般的に用いられる2種類の濃度(1%および4%)で提供されています。TBE-アガロースゲルには染色のため臭化エチジウム(0.5 μg/mL)が含まれています。TBE-アガロースゲルには8ウェル、20ウェル、24ウェルの3タイプが用意されています。分離範囲は1%ゲルで500~1000 bp、4%ゲルで8~1000 bpです。
MOPS-アガロースゲル(1.25%)には変性剤(例:ホルムアルデヒドやグリオキサール)を含まないため、total RNAやin vitro RNA転写産物の分析やノーザンブロッティングに使用できます。RNAの電気泳動は、通常、染色を妨げません。重要な二次構造が予測される場合、製品の添付文書に記載された方法でRNAを変性する必要があります。1.25% MOPSゲルの分離範囲は0.25~10 kbです。
Suitable for separation of DNA fragments ranging from 500 – 1000 base pairs.
包装
個別にホイル包装されたゲルが1パックに20枚入っています。
構成
Precast gels contain 1.0% agarose in 1X TBE buffer with 0.5 μg/ml ethidium bromide.
その他情報
DNAアガロースゲルには、1× TBEバッファー(0.089 M Tris-ホウ酸、pH 8.3、2 mM EDTA)および0.5 mg/mLの臭化エチジウムが含まれています。
RNAアガロースゲルには、1× MOPS(20 M MOPS、5 mM酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、1 mM EGTA、pH 7.0)が含まれています。
RNAアガロースゲルには、1× MOPS(20 M MOPS、5 mM酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、1 mM EGTA、pH 7.0)が含まれています。
品質
DNaseやRNase活性は検出されませんでした。
物理的形状
ゲルサイズ:6.0 × 9.5 cm、厚さ5.5 mm
カセットサイズ:6.8 × 10.2 cm コンテナトレイ(一般的な水平型電気泳動槽に収まります)
サンプルフォーマット:8ウェル(縦型)、20ウェル(横型)、24ウェル(2 × 12ウェル縦型)
カセットサイズ:6.8 × 10.2 cm コンテナトレイ(一般的な水平型電気泳動槽に収まります)
サンプルフォーマット:8ウェル(縦型)、20ウェル(横型)、24ウェル(2 × 12ウェル縦型)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5722-1PAK:
P5722-BULK:
P5722-1EA:
P5722-1EA-PW:
P5722-1PAK-PW:
P5722-VAR:
資料
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
プロトコル
These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.