Merck
P5472
Sigma-Aldrich
プレキャストアガロースゲル
8-well (portrait orientation)
別名:
高分解能核酸分離用プレキャストアガロースゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
gel form
含みます
0.5 μg/mL ethidium bromide
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プレキャストアガロースゲルは、分解能の高い核酸の分離ができ、バックグラウンド蛍光の少ないシャープなDNAバンドが得られます。プレキャストゲルはプラスチックトレイに入れて個別にホイル密封されており、1箱20枚入りで販売されています。
ゲルサイズ:6.0×9.5 cm、厚さ5.5 mm
カセットサイズ:6.8×10.2 cm コンテナトレイ(一般的な水平型電気泳動槽に収まります)
ウェルの配置:8ウェル、縦型
アプリケーション
500~1000塩基対のDNA断片の分離に適しています。
プレキャストアガロースゲルは分解能の高い核酸の分離ができ、バックグラウンド蛍光の少ないシャープなDNAおよびRNAバンドが得られます。プレキャストゲルはプラスチックトレイに入れて個別にホイル密封されており、器具や取り扱いによる汚染を避けることができます。ゲルはプラスチックトレイに入れたまま電気泳動にかけることができます。
TBE-アガロースゲルは、DNAの電気泳動で一般的に用いられる2種類の濃度(1%および4%)で提供されています。TBE-アガロースゲルには染色のため臭化エチジウム(0.5 μg/mL)が含まれています。TBE-アガロースゲルには8ウェル、20ウェル、24ウェルの3タイプが用意されています。分離範囲は1%ゲルで500~1000 bp、4%ゲルで8~1000 bpです。
MOPS-アガロースゲル(1.25%)には変性剤(例:ホルムアルデヒドやグリオキサール)を含まないため、total RNAやin vitro RNA転写産物の分析やノーザンブロッティングに使用できます。RNAの電気泳動は、通常、染色を妨げません。重要な二次構造が予測される場合、製品の添付文書に記載された方法でRNAを変性する必要があります。1.25% MOPSゲルの分離範囲は0.25~10 kbです。
包装
個別にホイル包装されたゲルが1パックに20枚入っています。
構成
プレキャストゲルは、1×TBE緩衝液で調製し臭化エチジウム0.5 μg/mLを添加した1.0%アガロースゲルです。
その他情報
DNAアガロースゲルには、1× TBEバッファー(0.089 M Tris-ホウ酸、pH 8.3、2 mM EDTA)および0.5 mg/mLの臭化エチジウムが含まれています。
RNAアガロースゲルには、1× MOPS(20 M MOPS、5 mM酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、1 mM EGTA、pH 7.0)が含まれています。
品質
DNaseやRNase活性は検出されませんでした。
物理的形状
ゲルサイズ:6.0 × 9.5 cm、厚さ5.5 mm
カセットサイズ:6.8 × 10.2 cm コンテナトレイ(一般的な水平型電気泳動槽に収まります)
サンプルフォーマット:8ウェル(縦型)、20ウェル(横型)、24ウェル(2 × 12ウェル縦型)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5472-VAR:
P5472-1PAK-PW:
P5472-1PAK:
P5472-1EA:
P5472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ian Cheong et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5803), 1308-1311 (2006-11-25)
Clostridium novyi-NT is an anaerobic bacterium that can infect hypoxic regions within experimental tumors. Because C. novyi-NT lyses red blood cells, we hypothesized that its membrane-disrupting properties could be exploited to enhance the release of liposome-encapsulated drugs within tumors. Here
R Kaminski et al.
Gene therapy, 23(8-9), 690-695 (2016-05-20)
A CRISPR/Cas9 gene editing strategy has been remarkable in excising segments of integrated HIV-1 DNA sequences from the genome of latently infected human cell lines and by introducing InDel mutations, suppressing HIV-1 replication in patient-derived CD4+ T-cells, ex vivo. Here
資料
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
プロトコル
These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.