安全性情報
RAD168
radiello カートリッジ吸収剤
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
認証
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
microporous PE impregnated with phosphoric acid
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Ammonia (NH3)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
免責事項
*注記:この製品は、当該方法では正式に指定されていませんが、その方法に記載されている化合物の使用には適している可能性があります*
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Trends in atmospheric nitrogen and sulphur deposition in northern Belgium
Staelens, J., et al.
Atmospheric Environment, 49, 186-196 (2012)
Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain
Horemans, B., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 429-438 (2011)
資料
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.