Merck
RAD1201
radiello 拡散ボディー
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
別名:
TM=[「radiello」]拡散性物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
polyethylene body
品質水準
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello Code 120-1
テクニック
passive air sampling: suitable
厚さ×拡散径路長
1.7 mm × 18 mm
blue
ポアサイズ
25 μm average pore size
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for sampling light sensitive compounds
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radiello は基本的に放射相称の拡散サンプラーです。
拡散ボディはサンプリング中 Radiello カートリッジ吸着剤に収納するように設計されています。拡散ボディは Radiello 三角支持プレートに簡単に取り付けられるよう一方の端に装着されています。ほとんどのカートリッジ吸着剤と異なり、拡散ボディは再使用可能で、使用中に温和な洗剤で洗浄することができます。拡散ボディは粉塵(特に戸外でのサンプリングにおいて)を捕集し、また交換は 4~5 回使用後を推奨します。
大きさは高さ 60 mm x 直径 16 mm です。4 種類の拡散ボディが用意されています。いずれもアプリケーションに特化した設計となっています。
アプリケーション
Radiello 拡散サンプラーは、外気中の揮発性有機化合物(VOC)の分析のための能動および受動サンプリングの相対的性能評価のための比較研究において、受動サンプリングの熱脱離に用いられます。Carbograph 4 を同梱したradiello カートリッジは職業衛生および環境空気モニタリングにおける時間加重平均揮発性有機化合物(VOC)濃度測定のための拡散サンプリングで用いられます。Radiello 拡散サンプラーはまた、3 種のビオトープ(作物圃場、森林、都市部)において豚屠体分解による死体からの VOC 放出モニターにも用いられることがあります。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Monitoring of NO2 in the ambient air with passive samplers before and after a road reconstruction event
Stranger, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90 (2), 93-98 (2008)
A Piechocki-Minguy et al.
The Science of the total environment, 366(1), 55-64 (2005-09-13)
Personal NO(2) exposure measurements were achieved during two campaigns in a large northern France city. These campaigns were following an innovating approach based on sequential exposure measurements by diffusive samplers distinguishing four categories of microenvironments ("home", "other indoor places", "transport"
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
資料
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.