製品名
radiello™ BTEX/VOCスターターキット、熱脱離,
認証
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Radiello
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling BTEX / VOCs (Thermal desorption)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RAD145Sスターターキットには、以下が含まれています。
VOC - 昇温脱離用のRadielloカートリッジ吸着剤(RAD145)2個(注記:カートリッジの1個がサンプリング用、もう1個はブランク用です)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
黄色拡散体(RAD1202)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
各RAD130Sスターターキットの構成内容:
Radielloカートリッジ吸着剤-溶媒脱離2個(注:サンプリング用1個、ブランク用1個)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
白色拡散体(RAD120)1個
バーコードラベル(RAD190)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
各RAD141Sおよび145Sスターターキットの構成内容:
Radielloカートリッジ吸着剤-熱脱離2個(注:サンプリング用1個、ブランク用1個)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
黄色拡散体(RAD1202)1個
バーコードラベル(RAD190)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
包装
法的情報
免責事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.