安全性情報
43728
Supelco
BTEX 溶液
analytical standard
別名:
ベンゼン、エチルベンゼン、トルエン、p-キシレン、m-キシレン、o-キシレンミックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.480
密度
1.099 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BTEXは、プラスチックの製造で使用する化学中間体や溶媒として広く用いられている重要な化学薬品です。{11)
BTEXは有機汚染物質のファミリーに属しており、地下水に蓄積し、土壌や空気も汚染する傾向があります。これらの化合物は、低濃度でも非常に毒性が高く、中枢神経系に永続的な損傷を引き起こすことが報告されています。
アプリケーション
BTEX溶液は、土壌中のBTEXをガスクロマトグラフィー(GC)と炎イオン化検出器を測定するための標準として使用されています。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
アナリシスノート
ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、p-キシレン、m-キシレン、o-キシレンのDMSO溶液です(濃度は各1 mg/mL)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43728-1ML-KC:
43728-10X1ML:
43728-BULK:
43728-1ML:
43728-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in soils by multiple headspace solid-phase microextraction
Ezquerro O, et al.
Journal of Chromatography A, 1035, 17-22 (2004)
Field analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in water by portable gas chromatography?microflame ionization detector combined with headspace solid-phase microextraction
Ji J, et al.
Talanta, 69, 894-899 (2006)
Carla B Vidal et al.
Journal of environmental management, 112, 178-185 (2012-08-28)
Various technologies have been used for the treatment and remediation of areas contaminated by BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes), which are organic compounds that are of particular concern due to their toxicity. Potential applications of synthetic zeolites for environmental