Merck
Z513547
Sigma-Aldrich
Aldrich®ミニガスレギュレーター
stainless steel body
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel body
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
316 SSダイヤフラムを備えた高純度、1段式、単測ゲージの調節装置によって、Aldrichの液化ガス圧の正確かつ安定したコントロールを行います。送気圧:0~30 psi、1/4インチ。NPTF注入口、ホースバーブ型排出口。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)