Merck
Z146706
Sigma-Aldrich
Aldrich®非腐食性レクチャーボトルガスレギュレーター
size, CGA Inlet size 180
別名:
気体制御バルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
測定範囲
0-90 psig
CGA注入口サイズ
180
サイズ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • シングルステージ
  • 流入口:CGA 180
  • 排出口:1/4" male NPTF
  • 最大流入圧:3,000 psig
  • 温度範囲:-40~140°F
  • クロムメッキを施したコンパクトな真鍮ボディ
  • レクチャーボトル用ガスレギュレータにはPTFEシーリングワッシャーが含まれます
  • 予備のPTFEシーリングワッシャーは別途注文してください
その他情報
技術情報シート AL-151ガスレギュレーター:選択、据付、操作をご覧ください。
本製品は医療用ではありません
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)