Merck
Z187224
Sigma-Aldrich
レクチャーボトルコントロールバルブ
tube outlet O.D. 1/4 in., stainless steel
別名:
Lecture Bottle Control Valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel
出口
1/4 in.
詳細
CGA 110には、CGA 110 PTFEシーリングワッシャーが必要です。
警告
WARNING: Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)