Merck
Z176052
Sigma-Aldrich
レクチャーボトルバルブ
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
316 stainless steel
フィッティング
CGA Inlet for 180M/110F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
拡散抵抗性、ダイヤフラムシール、包装なしのオン/オフバルブ。3/8インチのNPTMバルブネジ。CGA 180M/110Fアウトレットコネクション。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)