組成
bed wt., 15 mg
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
0.8 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
短い混合/攪拌手順の後、真空にします。96-ウェルプレートとウルトラカートリッジバージョンには、一連の低多孔率疎水性フィルター/フリットがあるため、充填層フィルター/フリットアセンブリーがデプスフィルターとして機能し、抽出プロセス中にリン脂質と沈殿したタンパク質を同時に除去するのが容易になります。標準的なHybridSPE-Phospholipidカートリッジは、「オフライン」の沈殿法を必要とします。
特徴および利点
- タンパク質沈殿という単純な方法と、目標とするリン脂質を除去することによるSPEの選択性を組み合わせる
- リン脂質と沈殿したタンパク質を完全に除去することによって、イオン化抑制を低減
- 2~3ステップの一般的手順
- 方法の開発は最小限、もしくはまったく必要ありません
- 96-ウェルプレートと1 mLカートリッジがあります
WGK
WGK 3
Jan Code
52798-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
プロトコル
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
血漿試料からリン脂質を濃縮するシンプルな方法です。リン脂質の保持と沈殿させたタンパク質の除去のいずれにもHybridSPE™-PPT 96ウェルプレートを利用します。