Merck
HPLCによるクレンブテノールエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T (血漿抽出物のESI-MS)
HPLCによるクレンブテノールエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T (血漿抽出物のESI-MS) application for HPLC
材料
SPEチューブまたはプレート
製品番号
詳細
価格
HybridSPE®-Phospholipid
96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 1
HybridSPE®-Phospholipid
Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
LC-MSによるラッ結晶中のクレンブテロールの分析、Astec® CHIROBIOTIC®" T、リン脂質除去処理、HybridSPE®"-Phospholipid使用
application for SPE, application for LC-MS
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
標準
製品番号
詳細
価格
クレンブテロール 塩酸塩
≥95%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase
10 mM ammonium formate in methanol
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
30 °C
detector
ESI(+)
sample
clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
詳細
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany