テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 0.5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
life science and biopharma
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Imipramine
Standard
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)