Merck
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
別名:
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
CAS番号:
分子量:
232.26
Beilstein:
1792454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483133-250ML:
483133-100ML:
483133-BULK:
483133-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)