Merck
175609
Sigma-Aldrich
トリエトキシフェニルシラン
98%
別名:
フェニルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
240.37
Beilstein:
2940602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pd触媒クロスカップリング反応で反応性を示すケイ素求核剤です
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Urinary bladder
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
175609-1KG:
175609-BULK:
175609-VAR:
175609-5G:
175609-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang Lv et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(21), 11280-11285 (2015-05-15)
Percutaneous vertebroplasty (VP) and balloon kyphoplasty (BKP) are now widely used to treat patients who suffer painful vertebral compression fractures. In each of these treatments, a bone cement paste is injected into the fractured vertebral body/bodies, and the cement of
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that
Frank M Hauser et al.
Forensic science international, 253, 55-63 (2015-06-06)
This paper deals with the synthesis and application of lanthanide complex doped nanobeads used as a luminescent fingerprint powder. Due to their special optical properties, namely a long emission lifetime, sharp emission profiles and large Stokes shifts, luminescent lanthanide complexes